Print…
p-Xileno 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
ACRO220210010EA 54 EUR
ACRO220210010 ACRO220210025
p-Xileno 99+%, extra puro
p-Xileno
Fórmula: C₆H₄(CH₃)₂
Peso Molecular: 106,17 g/mol
Ponto de ebulição: 138 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 13 °C
Densidade: 0,866 g/cm³
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008556
Número CAS: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/75/768775.jpg
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %