Print…
Conchas de medição
Fornecedor: Bürkle
BURK9614-0100EA 2.3 EUR
BURK9614-0100 BURK9614-1000 BURK9614-0010 BURK9614-0005 BURK9614-0500 BURK9614-0025 BURK9614-0250 BURK9614-0050
Conchas de medição
Conchas
Conchas universais em PP, graduadas, para enchimento e medição de pós e grânulos. Para medição exata, a concha graduada deve ser cheia até ao máximo e o excesso deve ser retirado.
  • Grande resistência química
  • Volume calibrado quando cheio até ao rebordo
  • Adequadas para contato com alimentos