Print…
Pipetas graduadas
Fornecedor: Bürkle
BURK7550-0010EA 12.5 EUR
BURK7550-0010
Pipetas graduadas
Pipetas Pipetas Graduadas
PP, transparentes.
  • Para ensino, laboratórios industriais, investigação e aplicações onde as pipetas de vidro não podem ser utilizadas, por exemplo na indústria química de flúor e silicato
  • Graduação e inscrições a azul permanentes