Print…
Recipientes de segurança para transporte de frascos
Fornecedor: Bochem
BOCH8300SSEA 298 EUR
BOCH8300SS BOCH18300SS BOCH18301SS BOCH8301SS
Recipientes de segurança para transporte de frascos
Transportadores Porta-garrafas
Safety transport container, made of stainless steel, for laboratory bottles.
  • Recipiente de transporte de segurança para frascos de laboratório (50 - 1000 ml)
  • Com dobradiça, fecho e vedante de silicone