Print…
3-Metil-1-fenil-2-butanona 96%
Fornecedor: Thermo Scientific
L07176.06EA 105 EUR
L07176.06
3-Metil-1-fenil-2-butanona 96%
3-Metil-1-fenil-2-butanona
Purity: 96%
CAS No.: 2893-05-2
Molecular Formula: C11H14O
Formula Weight: 162.23
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 237-240°
MDL No.: MFCD00040487
Fórmula: (C₆H₅)CH₂C(O)CH(CH₃)CH₃
Peso Molecular: 162,23 g/mol
Ponto de ebulição: 237…240 °C
Densidade: 0,968
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040487
Número CAS: 2893-05-2
EINECS: 220-765-6