Print…
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate ≥95%
H51920.06EA 345 EUR
H51920.06
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate ≥95%
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₁BrO₂
Peso Molecular: 291,14 g/mol
Número MDL : MFCD00496638
Número CAS: 89901-03-1