Print…
2-Amino-4-phenylthiazole 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
A18488.03EA 68.7 EUR
A18488.03 A18488.06
2-Amino-4-phenylthiazole 98%
2-Amino-4-phenylthiazole
Fórmula: C₉H₈N₂S
Peso Molecular: 176,24 g/mol
Ponto de Fusão: 148…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039680
Número CAS: 2010-06-2
EINECS: 217-926-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III