Print…
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Fornecedor: Thermo Scientific
L19301.03EA 46.5 EUR
L19301.03
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Peso Molecular: 171,24 g/mol
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00064179
Número CAS: 10420-89-0
ADR: ,