Print…
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
L17023.03EA 33.1 EUR
L17023.03
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Peso Molecular: 171,24 g/mol
Ponto de Fusão: 45…52 °C
Número MDL : MFCD00085367
Número CAS: 3906-16-9
ADR: ,