Print…
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
L19300.06EA 136 EUR
L19300.06 L19300.03
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Peso Molecular: 171,24 g/mol
Ponto de ebulição: 152…153 °C (11 mmHg)
Densidade: 1,060
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00064114
Número CAS: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5
ADR: 8,III