Print…
DL-α-Tocopherol acetate 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
A14505.14EA 49.3 EUR
A14505.14 A14505.36 A14505.22
DL-α-Tocopherol acetate 97%
DL-α-Tocopherol acetate
Fórmula: C₃₁H₅₂O₃
Peso Molecular: 472,75 g/mol
Ponto de ebulição: >300 °C
Ponto de Fusão: –28 °C
Densidade: 0,960
Ponto de Inflamação: 210 °C (410 °F)
Número MDL : MFCD00072042
Número CAS: 7695-91-2
EINECS: 231-710-0