Print…
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
Fornecedor: Cayman Chemical
CAYM10007090-5EA 367 EUR
CAYM10007090-5 CAYM10007090-500 CAYM10007090-1
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Peso Molecular: 118,13 g/mol
Número MDL : MFCD00066443
Número CAS: 17407-55-5