Erythrosin B disodium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Atenção
|
Sinônimos:
C.I. 45430
M-Clarity™ quality level = MQ100
45690-50G-FEA
121
EUR
45690-50G-F
45690-10G-F
Erythrosin B disodium salt, Sigma-Aldrich®
Erythrosin B disodium salt
Fórmula:
C₂₀H₆I₄Na₂O₅ Peso Molecular: 879,86 g/mol |
Número MDL :
MFCD00144257 Número CAS: 16423-68-0 EINECS: 240-474-8 |