Print…
Procurou por: DL-α-Tocopherol acetate
10  resultados encontrados
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (47786.)
Fornecedor: Merck
Descrição: DL-α-Tocopherol acetate
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (PHR1030-500MG)
Fornecedor: Merck
Descrição: DL-α-Tocopherol acetate, Supelco®
UOM: 1 * 500 mg
Fornecedor: TCI EUROPE
Descrição: DL-α-Tocopherol acetate
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Flash Point: >110°C
Appearance: Clear light yellow to light green Viscous liquid
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: DL-α-Tocopherol acetate 97%
Fornecedor: MP Biomedicals
Descrição: Tocopherol acetate has properties similar but not identical to α-tocopherol.
Fornecedor: MP Biomedicals
Descrição: D-α-tocopherol is the predominant form of vitamin E in plasma and tissues. This product is a semi-synthetic acetate ester of naturally occuring α-toco...
Código de Artigo: (SPCMVI140-100ML)
Fornecedor: Spectrum Chemical
Descrição: Vitamin E Acetate, USP is used as an antioxidant. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufact...
UOM: 1 * 100 mL
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Descrição: Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 are not likely to be present. Corresponds to Ph. Eur., BP, USP, FCC
Código de Artigo: (EDQMT1600000)
Fornecedor: EDQM
Descrição: DL-α-Tocopherol acetate
UOM: 1 * 500 mg
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom