Print…
Analisador automático Kjeldahl, UDK 159
Fornecedor: VELP Scientifica
701-0227EA 0 EUR
VELPF30200150
Analisador automático Kjeldahl, UDK 159
O UDK 159 combina todas as vantagens de uma destilação automática completa com os benefícios da titulação colorimétrica integrada (com aprovação AOAC). Inicia automaticamente após definir o tempo de destilação, adição de água e de hidróxido de sódio e nível de saída da geração de vapor entre 10 e 100%. As bombas e bureta de alta precisão asseguram uma dosagem precisa e constante dos reagentes e com o titulador colorimétrico integrado (recomendado pela AOAC) obtém-se resultados fiáveis na determinação de azoto e proteína.
  • Adição automática de hidróxido de sódio, água e ácido bórico
  • Tempo de atraso (análise da liga Devarda)
  • Lavagem e análise de brancos
  • Lavagem automática do recipiente de titulação
  • Remoção dos resíduos da destilação e da titulação; Destilação em série
  • Conexão a balança
  • Seleção de idioma e manual de utilizador eletrónico
  • Alavanca de segurança e sensores e aviso do nível de reagente para proteger o utilizador
Todas as unidades da série UDK têm uma estrutura em tecnopolímero resistente a produtos alcalinos e são compatíveis com diferentes tipos de tubos de ensaio: tubos direitos (100, 250, 400 ml e 1 l) ou balões de Kjeldahl (500 ml).
Certificações: Em conformidade com uma variedade de normas (como as AOAC, ISO, EPA, DIN etc.).
Acessórios: Estão disponíveis a pedido acessórios opcionais como tubos de ensaio, espaçadores de tubos de ensaio, conectores para tubos de ensaio, cabos de conexão e manuais IQ/OQ/PQ.
Fornecimento: Cada unidade vem pronta a usar e são fornecidas com tubos de ensaio de 250 ml, frascos de 250 ml, pinça para tubos de ensaio, caneta touch e filme protetor para ecrã.