3,5-Difluoroanisole ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Atenção
|
A15497.14EA
186
EUR
A15497.14
A15497.06
3,5-Difluoroanisole ≥97%
3,5-Difluoroanisole
Purity: 97%
CAS No.: 93343-10-3
Molecular Formula: C7H6F2O
Formula Weight: 144.12
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4660
Boiling Point: 145-148°
Beilstein Reference: 4966844
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042560
Fórmula:
C₇H₆F₂O Peso Molecular: 144,12 g/mol Ponto de ebulição: 145…148 °C Densidade: 1,234 Ponto de Inflamação: 43 °C (109 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042560 Número CAS: 93343-10-3 UN: 1993 ADR: 3,III |