Print…
Protecções contra a radiação beta
Fornecedor: Kartell
KART572EA 307 EUR
KART572
Protecções contra a radiação beta
Protecções Protecções contra Radiação
Acrylic protection shield, transparent, thickness: 9 mm.
  • Protegem contra radiações graças à utilização de isótopos emissores de Beta, incluindo P32
  • Independentes, portáteis e estáveis, equipadas com pés antiderrapantes