Print…
Protecções de segurança
Fornecedor: Kartell
KART571EA 141 EUR
KART571
Protecções de segurança
Protecções Protecções de Segurança
De PMMA, transparente, espessura: 5 mm. Fornecem protecção facial contra aerossóis, salpicos e substâncias perigosas ao pessoal de laboratório e dos cuidados de saúde.
  • Independentes
  • Portáteis e estáveis
  • Equipadas com pés antiderrapantes