Print…
VWR® Ultra-High Performance, Pipetas monocanal, mecânicas, de volume variável
Fornecedor: VWR
VWR® UHP VWR® Ultra-High Performance (UHP)
613-7063EA 334 EUR
613-7063 613-7078 613-7067 613-7066 613-1490 613-7065 613-7064 613-1628 613-7081 613-7080 613-1489 613-1488 613-6968 613-6966 613-5464 613-1492 613-1491 613-7069 613-7079 613-1493 613-7068 613-5467
VWR® Ultra-High Performance, Pipetas monocanal, mecânicas, de volume variável
Pipetas Micropipetas
As pipetas VWR® de alto desempenho oferecem uma precisão e exactidão superiores, com um design ergonómico incomparável e comprovado, leve e durável.
  • A mais baixa força testada no êmbolo
  • Capacidade para pontas universais
  • Roda de ajuste do volume com bloqueio automático
  • Ejecção da ponta através de alavanca e codificação por cores para identificação do volume
  • Calibração e manutenção fáceis no local
  • Totalmente autoclaváveis