Print…
4-Chlorothiophenol 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
ACRO154760050EA 25.4 EUR
ACRO154760050 ACRO154761000 ACRO154765000
4-Chlorothiophenol 98%
4-Chlorothiophenol
Fórmula: C₆H₅ClS
Peso Molecular: 144,62 g/mol
Ponto de ebulição: 205 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 49…53 °C
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004847
Número CAS: 106-54-7
EINECS: 203-408-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure