Print…
2-Cloroanilina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02611.0500EA 147 EUR
8.02611.0500 8.02611.0100 8.02611.9999
2-Cloroanilina para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Cloroanilina
Fórmula: C₆H₆ClN
Peso Molecular: 127,57 g/mol
Ponto de ebulição: 208 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 1,213 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007656
Número CAS: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -3 °C
Molar Mass 127.57 g/mol
Boiling Point 207 - 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 105 °C
Refractive Index 1.5877 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.4 - 14.2 %(V)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) suspension,weakly alkaline
Ignition Point 500 °C