Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
rotulos-criogenicos
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/84/18945084.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"4"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Os Cryo dots PolarSafe são feitos de poliéster químicamente inerte com um adesivo único formulado para aderir ao vidro e ao plástico de laboratório. E...
Código de Artigo: (479-3291)
Fornecedor:  Nalgene
Descrição:   Cloth labels for use at ultra-low temperatures, ballpoint pen compatible.
UOM:  1 * 200 unid.
Fornecedor:  Bel-Art
Descrição:   The strong, permanent adhesive on these labels withstands cold storage temperatures and maintains adhesion to glass, plastic, cardboard and more, even...
Código de Artigo: (HEATHEALCRY-1700)
Fornecedor:  HEATHROW
Descrição:   These labels are temperature resistant -196 to +150 °C and are chemically inert.
UOM:  1 * 1.700 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4  de 4