Print…
Kit de plataforma para sistema rotativo de cultura para pequenos frascos, Wheaton®
Fornecedor: Wheaton
WHEATON®
734-1170EA 670 EUR
734-1170
Kit de plataforma para sistema rotativo de cultura para pequenos frascos, Wheaton®
Aparelhos de frascos rotativos
Encaixa rápida e facilmente no sistema rotativo de cultura para pequenos frascos, modelo de bancada. Adicionalmente, contém 2 rolos por kit. A estas unidades podem ser adicionadas duas placas extra. O kit é constituído por uma placa de rolos, quatro pilares de suporte, correia de transmissão, o hardware necessário e instruções de montagem.
Peso: 2,3 kg