Gostaria de reiniciar sessão?
Ácido 4-Nitrobenzoico
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
Fórmula: C₇H₅NO₄
Peso Molecular: 167,12 g/mol
Ponto de ebulição: 359 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 121 °C
Densidade: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Und. Referência VWR Quantidade
25 g ICNA0219378825
500 g ICNA0219378890
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd