Print…
Ácido 4-Nitrobenzoico ≥99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A14738.30EA 29.6 EUR
A14738.30 A14738.0B A14738.0I
Ácido 4-Nitrobenzoico ≥99%
Ácido 4-Nitrobenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 62-23-7
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 239-241°
Beilstein Reference: 973593
Merck Reference: 14,6589
MDL No.: MFCD00007352
Fórmula: C₇H₅NO₄
Peso Molecular: 167,12 g/mol
Ponto de ebulição: 359 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 239…241 °C
Densidade: 1,610
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686