Acido 2-Nitrobenzoico
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15557400EA
36.8
EUR
EHERC15557400
Acido 2-Nitrobenzoico
Acido 2-Nitrobenzoico
Fórmula:
C₇H₅NO₄ Peso Molecular: 167,12 g/mol Ponto de Fusão: 146…148 °C Densidade: 1,575 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007137 Número CAS: 552-16-9 EINECS: 209-004-9 Merck Index: 12,06686 |