Print…
Acido 2-Nitrobenzoico
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15557400EA 36.8 EUR
EHERC15557400
Acido 2-Nitrobenzoico
Acido 2-Nitrobenzoico
Fórmula: C₇H₅NO₄
Peso Molecular: 167,12 g/mol
Ponto de Fusão: 146…148 °C
Densidade: 1,575 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007137
Número CAS: 552-16-9
EINECS: 209-004-9
Merck Index: 12,06686