Acido 2-Nitrobenzoico 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Atenção
|
A10393.0EEA
337
EUR
A10393.0E
A10393.36
A10393.22
Acido 2-Nitrobenzoico 95%
Acido 2-Nitrobenzoico
Purity: 95%
CAS No.: 552-16-9
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 1910632
Merck Reference: 14,6589
MDL No.: MFCD00007137
Fórmula:
C₇H₅NO₄ Peso Molecular: 167,12 g/mol Ponto de Fusão: 146…149 °C Densidade: 1,58 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007137 Número CAS: 552-16-9 EINECS: 209-004-9 Merck Index: 12,06686 |