4-(Methylamino)benzoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Atenção
|
A12426.06EA
29.9
EUR
A12426.06
A12426.14
A12426.22
4-(Methylamino)benzoic acid 97%
4-(Methylamino)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 10541-83-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 2082805
Fórmula:
C₈H₉NO₂ Peso Molecular: 151,16 g/mol Ponto de ebulição: 296 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 158…160 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número CAS:
10541-83-0 EINECS: 234-121-7 |