Gostaria de reiniciar sessão?
Ácido N-Metilantranilico para síntese
Fornecedor: Merck Millipore
Atenção
Fórmula: C₈H₉NO₂
Peso Molecular: 151,16 g/mol
Ponto de ebulição: 80 °C (0,01 -rr)
Ponto de Fusão: 172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002424
Número CAS: 119-68-6
EINECS: 204-343-9
UN: 0000
Solubility 0.20 g/l (20 °C)
Melting Point 170 - 175 °C
Molar Mass 151.16 g/mol
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tipo de embalagem. Und. Referência VWR Quantidade
Frasco de plástico para sólidos 100 g 8.41325.0100
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd