Print…
Sistema de bomba para microbiologia, Sentino®
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Sentino®
516-0952EA 1750 EUR
516-0952
Sistema de bomba para microbiologia, Sentino®
Bombas Bombas Peristálticas
The Sentino® pump system is ideal for microbiological MF technique using Pall MicroFunnel™ filtration units. Designed to use peristaltic action to draw the sample through the filter and send filtrate directly to drain or waste collection. The housing is a PC ABS-blended polymer, the keypad and label PE, the pump head PEI with PTFE-filled PBT rollers. The fluid path adapter is PP.
  • Segurança: o sistema elimina a necessidade de utilização de um colector para líquidos sob vácuo, evitando acidentes de implosão
  • O design descartável também elimina a necessidade de limpar e autoclavar os coletores, economizando tempo valioso
  • Fácil de limpar: o formato da unidade e os materiais de construção são fáceis de lavar com os desinfetantes normalmente usados no laboratório
  • O teclado tátil EasySoft possui uma função simples de ligar/desligar e funcionalidades de impulso para controlar a filtração, sem uma programação complicada
The peristaltic flow design pulls sample through the filter and fluid path eliminating the need for a vacuum source. It also ensures the fluid flows in one direction without the potential for back-up and contamination of analysis. Operating parameters are pre-set and fixed to best satisfy published requirements for MF technique in US EPA, ISO and ASTM methods; thereby eliminating the need for extensive validations. Fixed conditions also prevent changes to filtration parameters that may adversely affect colony recoveries and integrity of results.
Fornecimento: O sistema de bomba de microbiologia Sentino® contém uma bomba, um transformador de potência (compatível com 120 ou 240 V), 1 cabo de alimentação UE com ficha CEE 7/7, 1 cabo de alimentação para o Reino Unido com ficha BS1363, 1 cabo de alimentação AN com ficha NEMA 5-15P.
Os percursos do fluido descartáveis (cat. n.º PALL4861 – 10/emb.) têm de ser encomendados em separado.