Print…
Bolbos para pipetas, com adaptador
Fornecedor: Kartell
Kartell
KART200EA 13.6 EUR
KART200
Bolbos para pipetas, com adaptador
Pipetas Bolbos para Pipetadores
Bolbo para pipetas de borracha sintética.
  • Com três válvulas esféricas de vidro
  • Controlado por pressão dos dedos
  • Sem peças em metal para corroer
  • Pode ser usado com todos os líquidos, excepto os que reagem com borracha
  • Pode ser usado em pipetas graduadas ou volumétricas de diferentes capacidades
Fornecimento: Fornecido com adaptador para pipetas com capacidades maiores que 20 ml.