Print…
Buretas automáticas, Dr. Schilling, PMP/PE, classe B
Fornecedor: Kartell
KART1981EA 203 EUR
KART1981 KART1980
Buretas automáticas, Dr. Schilling, PMP/PE, classe B
Buretas
PMP/PE, class B.
  • Push button for drop-by- drop delivery
  • PE reservoir with stable LDPE base
According to DIN 12.700 standards, class B
Certificações: According to DIN 12.700 standards, class B