Print…
Frascos volumétricos, classe B
Fornecedor: Kartell
plastilab®
KART1696EA 303 EUR
KART1696 KART1697 KART1699 KART1698
Frascos volumétricos, classe B
Balões Balões Volumétricos
De PFA, translúcidos, com tampa roscada.
  • High chemical resistance
  • High temperature resistance (−250 to +270 °C)
  • Individually calibrated ringmark
Certificações: According to DIN EN ISO 1042