STC 100 foi concebido para a contagem rápida e precisa de colónias bacterianas.
- O display gráfico multifunções exibe o número de colónias (até 999), a média, a hora e a data
- Confirmação audível e visível de cada contagem
- Os valores são guardados num cartão de memória (opcional)
O utilizador pode optar entre o modo simples (contagem em uma placa de Petri) e o modo múltiplo (contagem em até 20 placas, em que a média é continuamente calculada e exibida). O instrumento possui um suporte para placas sensível à pressão, assim pode ser utilizado com qualquer tipo de marcador, caneta ou sonda. Opcionalmente, também é possível conectar um marcador de contagem externo. Com o kit de comunicação, é possível armazenar os valores apurados com data e hora. Para além disso, existe a possibilidade de adicionar a IDs das amostras ou códigos de barras (o leitor é opcional) aos valores apurados.
Fornecimento: Fornecido com lupa, marcador padrão, retícula Wolffhügel, adaptador para placas de Petri de 90 mm, cabo com ficha universal.