Print…
VWR®, Vials silanizados
Fornecedor: VWR
VWR®
548-1373EA 640 EUR
548-1373 548-1848
VWR®, Vials silanizados
Vials
Melhora a sensibilidade de análise da amostra ao eliminar as reacções na amostra/vidro.
  • Ideais para aplicações HPLC de elevada sensibilidade
  • Superfície de vidro desactivada, eliminando as reacções entre compostos polares e o vidro
  • Ideal para aminoácidos, proteínas ou fenóis
  • Primeira classe hidrolítica