Print…
VWR®, Garrafões, de boca larga, sem Bisfenol A
Fornecedor: Avantor
216-0612EA 108 EUR
VWRI216-0612
VWR®, Garrafões, de boca larga, sem Bisfenol A
Sem Bisfenol A, transparente.
  • A tecnologia Versatile Cap assegura a flexibilidade dos conectores intercambiáveis
  • Design de boca extralarga para facilitar o enchimento e a limpeza
  • A tecnologia Smart Barb oferece opções de torneiras intercambiáveis
O garrafão, sem Bisfenol A da VWR é um sistema avançado para manuseamento de fluidos, desenvolvido especificamente para o utilizador final. O corpo ergonomicamente concebido possui a tecnologia Versaltile Cap VWR® para proporcionar facilidade de utilização e de limpeza. O garrafão sem Bisfenol A é feito a partir de um material rígido e transparente que é termo-estável. São adequados para soluções aquosas e podem ser usados com a maioria das soluções tampão para as ciências da vida. O corpo inclui características de design que facilitam o manuseamento e manipulação durante a elevação, enchimento e dispensação, enquanto a tecnologia Versatile Cap proporciona ligações superiores intercambiáveis e à prova de fugas. Entre as características do garrafão estão incluídos um conjunto de pegas na parte superior e inferior, marcas de graduação em relevo de fácil leitura e marca de identificação do tipo de material usado. Os garrafões de 20 litros e 40 litros também estão disponíveis com uma boca extralarga para facilitar o enchimento e limpeza.