PS, PC ou PETG, com tampa roscada de PP, estéreis.
- Sloped design improves bottle stability when placed on a work surface
- Narrow bottle shoulder, combined with moulded finger grips, improves the ability to securely grip the bottle with gloved hands
- Easy Grasp bottle cap facilitates uncapping, tightening and bottle stacking, as well as providing a convenient gripping surface while transporting
- Polystyrene (PS) bottles are supplied with a white cap
- Polycarbonate (PC) bottles are supplied with a blue cap
- PETG bottles are supplied with a green cap
Os frascos para meios descartáveis, redondos e fáceis de agarrar VWR Collection foram concebidos para o armazenamento de soluções estéreis, como meios de cultura de tecidos, soro e tampões. Estes frascos estão disponíveis em três plásticos com baixo teor de extraíveis: policarbonato, que consegue suportar até três ciclos de autoclave e oferece uma boa resistência ao álcool; poliestireno para soluções aquosas de meios de cultura de células de uso geral; e PETG para o armazenamento de soluções laboratoriais mais gerais.
Fabricado com materiais de classe VI em instalações com certificação ISO 13485.