Gostaria de reiniciar sessão?
Flat flange flasks, round bottom, with with flat flange, thermostatic jacket and drain valve
Fornecedor: Lenz
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Without graduation, with laboratory flange LF, with groove, with two connectors (with threads GL 14 / GL 18 or ball flanges KF 15). With 2 plastic olives GL14/18 and screw caps.
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Cap. com Ø ext. Altura Und. Referência VWR Quantidade
10000 ml rebordo próprio para laboratório LF 100 236 mm 395 mm 1 LENZ06040279
10000 ml rebordo próprio para laboratório LF 200 350 mm 525 mm 1 LENZ06041588
10000 ml rebordo próprio para laboratório LF 150 350 mm 525 mm 1 LENZ06041488
1000 ml rebordo próprio para laboratório LF 60 165 mm 315 mm 1 LENZ06041170
1000 ml rebordo próprio para laboratório LF 60 315 mm 315 mm 1 LENZ06040170
2000 ml rebordo próprio para laboratório LF 100 206 mm 360 mm 1 LENZ06041273
250 ml rebordo próprio para laboratório LF 60 105 mm 255 mm 1 LENZ06041149
250 ml rebordo próprio para laboratório LF 60 105 mm 255 mm 1 LENZ06040149
4000 ml rebordo próprio para laboratório LF 100 236 mm 395 mm 1 LENZ06041279
500 ml rebordo próprio para laboratório LF 60 131 mm 280 mm 1 LENZ06040158
6000 ml rebordo próprio para laboratório LF 100 280 mm 440 mm 1 LENZ06041285
6000 ml rebordo próprio para laboratório LF 150 280 mm 455 mm 1 LENZ06041485
6000 ml rebordo próprio para laboratório LF 200 280 mm 440 mm 1 LENZ06041585
6000 ml rebordo próprio para laboratório LF 150 280 mm 455 mm 1 LENZ06040485
6000 ml rebordo próprio para laboratório LF 100 280 mm 440 mm 1 LENZ06040285
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd