Print…
Filtros de solvente de entrada, Upchurch Scientific®
Fornecedor: IDEX Health & Science
Upchurch Scientific®
554-5762EA 249 EUR
554-5762 554-5773 554-5772 554-5761 554-1780 554-5771 554-5760 554-5770 554-5759 554-5769 554-3017 554-1777 554-5768 554-5766 554-5765 554-3016 554-5764 554-5763 554-1779 554-1778
Filtros de solvente de entrada, Upchurch Scientific®
Filtros Filtros de Processamento de Líquidos
Os filtros com hastes são 100% de aço inoxidável 316. Os filtros com guarnições roscadas possuem tampas roscadas Kel-F® (PCTFE).
  • Descartáveis
  • Fáceis de substituir sem ferramentas
  • Fluxo máx. de 40 ml/min (A-302, A-302A e A-310) e 100 ml/min (A-255, A-225A e A-230A)