Print…
Tampões de ouvidos descartáveis, E-A-R™ Classic™ macios
Fornecedor: 3M
E-A-R™ Classic™
111-0849EA 48.4 EUR
111-0849 111-1104
Tampões de ouvidos descartáveis, E-A-R™ Classic™ macios
Tampões de ouvidos Tampões de ouvidos descartáveis
Esses protetores auriculares apresentam uma combinação exclusiva de espuma PU que aquece até a temperatura do corpo e se torna mais macio, permitindo que o protetor auricular se molde ao formato do canal auditivo do indivíduo.
  • Proporcionam uma excelente vedação graças à "adaptação" do tampão de ouvido ao canal auditivo
  • A textura da superfície com células expostas resiste ao movimento
  • Ajuda a manter uma vedação eficaz
O tampão de ouvido é resistente à humidade, o que o torna ideal para ambientes de trabalho quentes e húmidos.
SNR: 36 dB
Certificações: EN 352-2
Atenção: *Tamanho único.