Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (1)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "recetores-de-destilacao"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/43/18945143.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Ordenar por:
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   Made of DURAN®, borosilicate glass.
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   Made of DURAN®, borosilicate glass.
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   Distilling receivers acc. to Bernauer, 3 cones NS 14/23, com ligação de vácuo através de anel de vidro, com: 3 balões de 100 ml, tomada superior NS 29/32, DURAN® Vidro borossilicato
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   DURAN®, borosilicate glass.
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   DURAN®, borosilicate glass.
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   DURAN®, borosilicate glass.
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   DURAN®, borosilicate glass.
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   DURAN®, borosilicate glass.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 12
  1  2  Próxima