Print…
Suporte para pinças
Fornecedor: RSG Solingen
232-0189EA 83.7 EUR
232-0189
Suporte para pinças
Forceps, Suportes
Made of stainless steel, ESD coated.
  • Para guardar em segurança todas as pinças utilizadas no laboratório
  • Ideal para secar as pinças após a limpeza
  • Resistentes a produtos químicos
  • Pode ser fixado às mesas ou por baixo dos armários