Os sistemas PRESTO® abrangem um intervalo de temperaturas de funcionamento de -40 °C a +250 °C, com grande capacidade de aquecimento e arrefecimento. Estes instrumentos podem compensar reações exotérmicas e endotérmicas com uma rapidez extraordinária; apresentam elevadas taxas de fluxo, pressão constante e uma acumulação controlada de pressão da bomba. As alterações no controlo da temperatura da viscosidade do líquido são equilibradas de forma dinâmica. A monitorização interna permanente e as bombas autolubrificadas contribuem para uma longa vida útil. O painel tátil integrado apresenta de forma clara a informação importante ao utilizador. Controlo na ponta dos dedos através do ecrã tátil. As interfaces múltiplas permitem o controlo remoto do PRESTO® nas redes e nos sistemas de controlo superiores. O controlo sem fios do novo PRESTO® pode ser facilmente conseguido através da utilização dos produtos Wireless TEMP.
- Controlo na ponta dos dedos através do ecrã táctil com painel táctil colorido de 14,4 cm
- Até três níveis de utilizador com gestão de palavras-passe
- USB (Host e dispositivo), Ethernet e ranhura para cartões SD
- As unidades são silenciosas e mal se escutam quando estão em funcionamento
- É possível aceder ao sistema de abastecimento pela parte superior
Taxa de fluxo máx./pressão máx.:
A30: 25 l/min, 0,5 bar
A40/W40, A80/W80: 16 - 40 l/min, 0,3 - 1,7 bar
A45/A45t/W50/W50t: 35 - 76 l/min, 0,48 - 3,2 bar
W91/W92 (t/tt): 26 - 80 l/min, 0,5 - 3,0 bar
W91x/W92x (t/tt): 18 - 70 l/min, 0,8 - 5,5 bar
Informações de encomenda: Fornecidos sem acessórios. Visite www.vwr.com para obter mais informações sobre acessórios.
Atenção: capacidade de refrigeração a +200; +100; +20; 0; –10; –20; –30 e−40 °C
W91/W92 (t/tt/x): capacidade de refrigeração a +200; +100; +20; 0; –20; –40; –60 e −80 °C