Print…
Buretas automáticas compactas, Schellbach, SILBERBRAND
Fornecedor: Brand
SILBERBRAND
BRND23809EA 151 EUR
BRND23809 BRND23811 BRND23810
Buretas automáticas compactas, Schellbach, SILBERBRAND
Buretas
AR-Glas®, class B.
  • Calibradas para dispensação 'TD, Ex'
  • Escala Schellbach, distância reduzida entre as subdivisões
  • Torneira em PTFE removível
Limites de erro de acordo com a classe B, DIN EN ISO 385
Informações de encomenda: Solicite suportes e prendedores de bureta separadamente.
Fornecimento: Bureta fornecida com torneira com ponta de precisão, tubo de enchimento (PVC) e frasco de PE de 1000 ml com base.