Print…
2-Methylbutyraldehyde 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
A19650.22EA 107 EUR
A19650.22 A19650.09 A19650.14
2-Methylbutyraldehyde 95%
2-Methylbutyraldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 96-17-3
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.3919
Boiling Point: 94-96°
Beilstein Reference: 1633540
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00006984
Fórmula: C₅H₁₀O
Peso Molecular: 86,13 g/mol
Ponto de ebulição: 94…96 °C
Ponto de Fusão: –100 °C
Densidade: 0,806
Ponto de Inflamação: 4 °C (39 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006984
Número CAS: 96-17-3
EINECS: 202-485-6
UN: 1989
ADR: 3,II