Print…
n-Tetracosane, Supelco®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
87089-1GEA 52.3 EUR
87089-1G 87089-5G
n-Tetracosane, Supelco®
n-Tetracosane
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₂CH₃
Peso Molecular: 338,66 g/mol
Ponto de ebulição: 391,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 49…51 °C
Densidade: 0,7787 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009352
Número CAS: 646-31-1
EINECS: 211-474-5