Print…
Funis de segurança com tampa
Fornecedor: SCAT Europe
221-0190EA 91.8 EUR
SCTV118950
Funis de segurança com tampa
De HDPE, brancos.
  • Peneiras amovíveis para limpeza
  • Baixa altura de instalação, adapta-se por baixo de superfícies de trabalho baixas inclusive
  • Diversos diâmetros de rosca
Adequados para usar com todos os tipos de produtos químicos. A tampa roscada roda livremente, permitindo enroscar e desenroscar o funil facilmente. Ø de 135 mm, sem lanceta.