Print…
Funis de segurança com tampa
Fornecedor: SCAT Europe
590-0033EA 281 EUR
590-0033 221-0212
Funis de segurança com tampa
Funis Funis de segurança
De HDPE, branco ou de HDPE, preto, electrocondutor com ligação à terra.
  • Peneiras amovíveis para limpeza
  • Baixa altura de instalação, adapta-se por baixo de superfícies de trabalho baixas inclusive
  • Diversos diâmetros de rosca
Adequados para usar com todos os tipos de produtos químicos. A tampa roscada roda livremente, permitindo enroscar e desenroscar o funil facilmente.