Print…
n-Octacosane, Supelco®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
74684-250MGEA 69.3 EUR
74684-250MG
n-Octacosane, Supelco®
n-Octacosane
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₆CH₃
Peso Molecular: 394,77 g/mol
Ponto de ebulição: 432 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 60…61 °C
Densidade: 0,8067 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009355
Número CAS: 630-02-4
EINECS: 211-125-7