Print…
n-Hentriacontane, Supelco®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
51529-1GEA 180 EUR
51529-1G 51529-250MG
n-Hentriacontane, Supelco®
n-Hentriacontane
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₉CH₃
Peso Molecular: 436,85 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00048745
Número CAS: 630-04-6